Merck
277886
Sigma-Aldrich
6-クロロ-3,5-ジアミノ-2-ピラジンカルボキサミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6ClN5O
CAS番号:
分子量:
187.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
mp
219-221 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C5H6ClN5O/c6-2-4(8)11-3(7)1(10-2)5(9)12/h(H2,9,12)(H4,7,8,11)
InChI Key
UYTQEWLAYXCJEC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
277886-VAR:
277886-50MG:
277886-BULK:
277886-1G:
277886-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diego Alvarez de la Rosa et al.
The Journal of general physiology, 124(4), 395-407 (2004-09-29)
The serum and glucocorticoid induced kinase 1 (SGK1) participates in the regulation of sodium reabsorption in the distal segment of the renal tubule, where it may modify the function of the epithelial sodium channel (ENaC). The molecular mechanism underlying SGK1