Merck
277010
Sigma-Aldrich
トリフェニルメタンスルフェンアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3CSNH2
CAS番号:
分子量:
291.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES記法
NSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NS/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
InChI Key
PIDYQAYNSQSDQY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
カルボニル化合物の穏やかな還元的アミノ化反応の試薬。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
277010-5G:
277010-VAR:
277010-1G:
277010-BULK:
試験成績書(COA)