Merck
276294
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
99%
別名:
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-L-α-phenylglycine, S-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)phenylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3CONHCH(C6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
345.26
Beilstein:
4719761
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +102°, c = 1 in THF
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
218-220 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI Key
MIVUDAUOXJDARR-ZDUSSCGKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
276294-VAR:
276294-BULK:
276294-1G:
276294-5G:
試験成績書(COA)