Merck
275832
Sigma-Aldrich
Tributyltin fluoride polymer
別名:
Tributylfluorotin polymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3CH2CH2CH2)3SnF]n
CAS番号:
Beilstein:
4125568
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
269-271 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](F)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.F.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
InChI Key
UQRCQRWRPUCTNV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reagent for the selective desilylation of bis(silyl) enol ethers.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
275832-25G:4548173128825
275832-BULK:
275832-5G:4548173128832
275832-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H. Urabe et al.
Tetrahedron Letters, 24, 5001-5001 (1983)