Merck
275093
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-hydroxy-α-phenylbenzylidene)ethylenediamine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOC6H4C(C6H5)=NCH2-]2
CAS番号:
分子量:
420.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
99%
mp
162-163 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1\C(=N\CC\N=C(\c2ccccc2)c3ccccc3O)c4ccccc4
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
275093-250MG:
275093-1G:
275093-BULK:
試験成績書(COA)