Merck
274038
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methylbenzanilide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CONHC6H3(Cl)CH3
CAS番号:
分子量:
245.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)c(NC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-10-7-8-12(15)13(9-10)16-14(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
GMBRRDISFVFICJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
274038-BULK:
274038-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)