Merck
273392
Sigma-Aldrich
1,2-Diphenyl-2-propanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
CC(O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
273392-5G:
273392-VAR:
273392-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)