Merck
272957
Sigma-Aldrich
1,1-Diiodo-2,2-dimethylpropane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCHI2
CAS番号:
分子量:
323.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
100 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
2.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(I)I
InChI
1S/C5H10I2/c1-5(2,3)4(6)7/h4H,1-3H3
InChI Key
WETJKCOBPFKLBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
The reaction of 1,1-diiodo-2,2-dimethylpropane with indium powder in N,N-dimethylformamide (DMF) was studied.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
272957-BULK:
272957-1G:4548173993331
272957-VAR:
272957-250MG:
272957-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reaction of α-halo organoindium reagents with carbonyl compounds and electron-deficient alkenes.
Tetrahedron, 52(8), 2803-2816 (1996)