Merck
272086
Sigma-Aldrich
4-ジメチルアミノ-1-ナフトアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC10H6CHO
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)c1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13NO/c1-14(2)13-8-7-10(9-15)11-5-3-4-6-12(11)13/h3-9H,1-2H3
InChI Key
XCQFZIFIUMBSAO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Dimethylamino-1-naphthaldehyde was used in the preparation of leuco base via reaction with 1-phenylpyrrolidine in dilute HCl.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
272086-VAR:
272086-BULK:
272086-250G:
272086-1G:
272086-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effects of cyclic terminal groups in di-and tri-arylmethane dyes. Part 2. 1 Steric and electronic effects in derivatives of Victoria Blue.
Guinot SG, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 297-304 (1998)