Merck
271640
Sigma-Aldrich
馬尿酸ナトリウム 水和物
99%
別名:
N-ベンゾイルグリシン ナトリウム塩, ベンゾイルアミノ酢酸 ナトリウム塩, 馬尿酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CONHCH2COONa · xH2O
CAS番号:
分子量:
201.15 (anhydrous basis)
Beilstein:
3638470
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
SMILES記法
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)