Merck
270628
Supelco
シクロヘキサン
HPLC grade, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
自己発火温度
500 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
9 %
不純物
<0.010% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
80.7 °C
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 235 nm Amax: 0.09
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270628-4L:
270628-500ML:
270628-BULK:
270628-2L:
270628-4X4L:
270628-1L:
270628-10L:
270628-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclohexane oxidation continues to be a challenge.
Schuchardt ULF, et al.
Applied Catalysis A: General, 211(1), 1382-1386 (2012)
Omid D Rahmanian et al.
Microfluidics and nanofluidics, 18(5-6), 1045-1053 (2015-05-15)
A simple and reliable method for fabricating single-use normally closed burst valves in thermoplastic microfluidic devices is presented, using a process flow that is readily integrated into established workflows for the fabrication of thermoplastic microfluidics. An experimental study of valve
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 168-168 (1994)
Lei Zhou et al.
Nature communications, 6, 6938-6938 (2015-04-25)
The identification of potential diagnostic markers and target molecules among the plethora of tumour oncoproteins for cancer diagnosis requires facile technology that is capable of quantitatively analysing multiple biomarkers in tumour cells and tissues. Diagnostic and prognostic classifications of human
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured