Merck
269751
Sigma-Aldrich
ニトロベンゼン-d5
99.5 atom % D
別名:
重水素化ニトロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D5NO2
CAS番号:
分子量:
128.14
Beilstein:
1455693
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
同位体純度
99.5 atom % D
アッセイ
99% (CP)
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
包装
pk of 10 × 1 mL
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
密度
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F
引火点(℃)
88 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
269751-5X1PAK:
269751-BULK:
269751-1ML:
269751-VAR:
269751-.5PAK:
269751-1PAK:4548173126999
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 57, 528-528 (1992)