Merck
268828
Sigma-Aldrich
パーフルオロエイコサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)18CF3
CAS番号:
分子量:
1038.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
164-166 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
アプリケーション
質量分析用標準物質。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
268828-1G:
268828-BULK:
268828-VAR:
268828-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)