Merck
268739
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(2-methoxycyclohexadienylium) iron hexafluorophosphate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9FeO4 · PF6
CAS番号:
分子量:
393.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.COC1=CC[CH+]C=C1
InChI
1S/C7H9O.3CO.F6P.Fe/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;1-7(2,3,4,5)6;/h2-3,5-6H,4H2,1H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChI Key
MAZDACIWWRFNFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
268739-250MG:
268739-BULK:
268739-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)