Merck
268240
Sigma-Aldrich
ニッケル
wire, diam. 0.5 mm, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
≥99%
フォーム
wire
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
直径
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)