グレード
technical grade
蒸気圧
10 mmHg ( 205 °C)
アッセイ
70%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI Key
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
268038-VAR:
268038-1L:
268038-BULK:
試験成績書(COA)