アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
rod
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
9.446 μΩ-cm, 20°C
直径
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
密度
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Li]
InChI
1S/Li
InChI Key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
265969-VAR:
265969-250G:
265969-BULK:
265969-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック