Merck
265292
Sigma-Aldrich
2,4-ジフルオロベンゾイルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3COCl
CAS番号:
分子量:
176.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5157 (lit.)
密度
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(c(F)c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
InChI Key
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-oxocyclohex-1-enyl 2,4-difluorobenzoate.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
265292-VAR:
265292-BULK:
265292-5G:
265292-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and conjugate additions of 2, 3, 4, 9-tetrahydro-1H-xanthene-1, 9-diones.
Gabbutt CD, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 12, 1819-1824 (1997)