Merck
264717
Sigma-Aldrich
1-Furfurylpyrrole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO
CAS番号:
分子量:
147.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(c1ccco1)n2cccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-6-10(5-1)8-9-4-3-7-11-9/h1-7H,8H2
InChI Key
BTBFUBUCCJKJOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264717-VAR:
264717-BULK:
264717-1G:
264717-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)