Merck
264520
Sigma-Aldrich
3,4-ジフルオロフェニルアセトニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2CN
CAS番号:
分子量:
153.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4844 (lit.)
密度
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(CC#N)cc1F
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
InChI Key
GNPYERUNJMDEFQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264520-1G:4548173126746
264520-1KG:
264520-BULK:
264520-VAR:
264520-5G:4548173126753
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)