Merck
263907
Sigma-Aldrich
(−)-Noe-lactol dimer
≥99%
別名:
(−)-MBF-OH dimer, (−)-Noe’s reagent, (2S,3aR,eS,7aR)-Octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl ether, Bis[(2S,3aR,4S,7aR)octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl] ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O3
CAS番号:
分子量:
374.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −200°, c = 2 in THF
mp
150-154 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
[H][C@]12C[C@H](O[C@@H]3C[C@]4([H])[C@@H]5CC[C@](C)([C@]4([H])O3)C5(C)C)O[C@@]1([H])[C@@]6(C)CC[C@@H]2C6(C)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-21(2)15-7-9-23(21,5)19-13(15)11-17(26-19)25-18-12-14-16-8-10-24(6,20(14)27-18)22(16,3)4/h13-20H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,23-,24-/m1/s1
InChI Key
VUDXCBLBKXFCNA-FEFNCVQLSA-N
法的情報
Noe-Lactol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)