アッセイ
99.5% trace rare earth metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
抵抗性
68 μΩ-cm, 20°C
粒径
~40 mesh
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
密度
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI Key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
Jan Code
263176-VAR:
263176-5G:
263176-BULK:
263176-25G:
試験成績書(COA)