Merck
262129
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-クロロトルエン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Br)Cl
CAS番号:
分子量:
205.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
密度
1.543 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
RTIPTGMVQIIMKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Bromo-5-chlorotoluene has been used in the preparation of 4-chloro-2-methylbenzophenone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
262129-VAR:
262129-100G:
262129-25G:
262129-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The synthesis and electronic absorption spectra of 3-phenyl-3 (4-pyrrolidino-2-substituted phenyl)-3H-naphtho [2, 1-b] pyrans: further exploration of the ortho substituent effect.
Gabbutt CD, et al.
Tetrahedron, 62(4), 737-745 (2006)