Merck
260924
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)niobium(IV) dichloride
95%
別名:
Di(cyclopentadienyl)niobium(IV) dichloride, Niobocene dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Cl2Nb
CAS番号:
分子量:
294.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
core: niobium
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Nb]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
CYMWZQTUXXEBCR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 制御された重合反応での鎖成長
  • 還元脱離反応
  • オレフィン重合反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
260924-500MG:
260924-VAR:
260924-BULK:
260924-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M M Harding et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(25), 5012-5016 (1996-12-06)
The solution chemistry and interactions of niobocene dichloride, Cp2NbCl2, with nucleosides, nucleotides, and amino acids has been studied by 1H and 31P NMR spectroscopy. The 1H NMR spectrum of Cp2NbCl2 in 10% DMSO-d6/D2O contains two sharp singlets consistent with hydrolysis
G Mokdsi et al.
Journal of inorganic biochemistry, 86(2-3), 611-616 (2001-09-22)
The interaction of the antitumor active metallocene dihalides Cp(2)MCl(2) (M=Ti, Nb, Mo) and 1 equiv. of glutathione was studied by (1)H NMR spectroscopy at pD 2-7 in 4 mM NaCl solutions. No interaction between glutathione and titanocene dichloride was detected