Merck
25619
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid
technical, ≥90% (S)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClN2O6S
CAS番号:
分子量:
280.64
Beilstein:
820150
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (S)
mp
227-231 °C
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5ClN2O6S/c8-6-4(10(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)17(9,15)16/h1-2H,(H,11,12)(H2,9,15,16)
InChI Key
ACYLUAGCBGTEJF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid has been used in preparation of 4-((2-(2-hydroxyphenyl)quinolin-3-yl)methylamino)-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
25619-BULK:
25619-VAR:
25619-10G:
25619-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naveen Mulakayala et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 759-768 (2011-12-29)
A facile and catalyst free synthesis of 6H-1-benzopyrano[4,3-b]quinolin-6-ones has been accomplished via the reaction of 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde with various aromatic amines in the presence of ultrasound. Some of these compounds were converted to the corresponding 2-(3-(hydroxymethyl)quinolin-2-yl)phenols and further structure elaboration of