Merck
256013
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)cyclopropyl phenyl sulfide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18SSi
CAS番号:
分子量:
222.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
C[Si](C)(C)C1(CC1)Sc2ccccc2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
256013-VAR:
256013-BULK:
256013-5G:
256013-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)