Merck
255491
Sigma-Aldrich
4-クロロメチルスチルベン, 主成分trans
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
228.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
113-117 °C (lit.)
官能基
chloro
phenyl
SMILES記法
ClCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H13Cl/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2/b7-6+
InChI Key
IWJQBYQAGGHNAB-VOTSOKGWSA-N
詳細
Generation of highly basic stilbene dianions of 4-chloromethylstilbene by electrochemical reduction in ionic liquids at room temperature has been reported.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
255491-BULK:
255491-250MG:
255491-VAR:
255491-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Omar Abdul-Rahim et al.
Analytical chemistry, 85(12), 6113-6120 (2013-05-11)
Three highly aprotic bis(trifluoromethylsulfonyl)amide (NTf2(-)) based ionic liquids (ILs) containing the cations trihexyl(tetradecyl)phosphonium (P6,6,6,14(+)), N-butyl-N-methylpyrrolidinium (Pyrr4,1(+)), and (trimethylamine)(dimethylethylammine)dihydroborate ((N111)(N112)BH2(+)) have been examined as media for room temperature voltammetric detection of highly basic stilbene dianions electrochemically generated by the reduction of