Merck
253553
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-TEMPO
別名:
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H23FNO4P
CAS番号:
分子量:
283.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
SMILES記法
CCOP(F)(=O)OC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
特徴および利点
スピンラベル。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253553-10MG:
253553-VAR:
253553-BULK:
253553-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)