Merck
252506
Sigma-Aldrich
9-クロロアントラセン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9Cl
CAS番号:
分子量:
212.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
252506-VAR:
252506-BULK:
252506-5G:
252506-1G:
252506-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karin Björklund et al.
Journal of environmental management, 159, 106-114 (2015-06-13)
Conventional stormwater treatment techniques such as sedimentation and filtration are inefficient for removing the dissolved and colloidal phases of hydrophobic organic compounds (HOCs) present in stormwater. Adsorption could be a promising technique for removing colloidal and dissolved pollutants. Five low-cost