Merck
252417
Sigma-Aldrich
Etioporphyrin I dihydrobromide
synthetic
別名:
2,7,12,17-Tetraethyl-3,8,13,18-tetramethylporphyrin dihydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H38N4 · 2HBr
CAS番号:
分子量:
640.49
Beilstein:
4093283
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
品質水準
反応適合性
core: porphyrin
reagent type: catalyst
SMILES記法
Br[H].Br[H].CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CC)c(C)c4CC)c(C)c3CC
InChI
1S/C32H38N4.2BrH/c1-9-21-17(5)25-14-30-23(11-3)19(7)27(35-30)16-32-24(12-4)20(8)28(36-32)15-31-22(10-2)18(6)26(34-31)13-29(21)33-25;;/h13-16,33,36H,9-12H2,1-8H3;2*1H/b25-14-,26-13-,27-16-,28-15-,29-13-,30-14-,31-15-,32-16-;;
InChI Key
OFTIRHMWTNCKQL-SEUKLDDDSA-N
アプリケーション
化合物の特性を明らかにするための研究
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
252417-BULK:
252417-1G:
252417-VAR:
252417-5G:
252417-100MG:
試験成績書(COA)