Merck
249270
1,3-アセトンジカルボン酸
98%
別名:
3-オキソグルタル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2COCH2COOH
CAS番号:
分子量:
146.10
Beilstein:
1447081
EC Number:
MDL番号:
アッセイ
98%
mp
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)