Merck
249246
Sigma-Aldrich
(−)-メンチルクロリド
98%
別名:
(1R)-(−)-メンチルクロリド, (1S,2R,4R)-2-クロロ-1-イソプロピル-1-メチルシクロヘキサン, [1S-(1α,2β,4β)]-2-クロロ-4-メチル-1-(メチルエチル)シクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19Cl
CAS番号:
分子量:
174.71
Beilstein:
1902297
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −52.4°, neat
屈折率
n20/D 1.4634 (lit.)
bp
101-101.5 °C/21 mmHg (lit.)
mp
−20-−16.5 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1Cl
InChI
1S/C10H19Cl/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
OMLOJNNKKPNVKN-KXUCPTDWSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
249246-10G:
249246-1G:
249246-BULK:
249246-VAR:
試験成績書(COA)