Merck
24882
Sigma-Aldrich
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
≥97.0%
別名:
5-Chloro-6-hydroxypyridine-3-carboxylicacid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO3
CAS番号:
分子量:
173.55
Beilstein:
127900
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cnc(O)c(Cl)c1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid has been used in the preparation of triorganotin compounds via reaction with (R3Sn)2O (R=Ph, 2-ClC6H4CH2, 2-FC6H4CH2, 4-CNC6H4CH2).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
24882-5G-F:
24882-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Structure Characterization of some Triorganotin Esters of Heteroaromatic Carboxlic Acid and Crystal Structure of Triphenyltin Esters 5-Chloro-6-Hydroxynicotinic Acid.
Gao HT.
Advanced Materials Research, 466, 463-468 (2012)