Merck
247952
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3F2
CAS番号:
分子量:
192.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
58-59 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI Key
XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lithiation of 2-bromo-1,4-difluorobenzene in the presence of lithium diisopropylamide (LDA) in THF-hexane, butyllithium in diethyl ether-hexane and butyllithium in THF-hexane has been reported.
アプリケーション
2-Bromo-1,4-difluorobenzene has been used in the preparation of 1,4-difluoroanthraquinone, a precursor to ametantrone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247952-BULK:
247952-5G:
247952-VAR:
247952-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)
Synthesis of fluorine-substituted anthraquinones and aza-anthraquinones.
Khanapure SP, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 68(2), 131-134 (1994)