Merck
247863
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
97%
別名:
6-Nitro-2,3-xylidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
166.18
Beilstein:
2641279
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
117-120 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(c(N)c1C)[N+]([O-])=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
247863-BULK:
247863-100G:
247863-VAR:
247863-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)