Merck
247723
Sigma-Aldrich
4-[(1-Methyl-4(1H)-pyridinylidene)ethylidene]-2,5-cyclohexadien-1-one hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13NO · xH2O
CAS番号:
分子量:
211.26 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
233-238 °C (lit.)
λmax
443 nm
SMILES記法
[H]O[H].CN1C=C\C(C=C1)=C\C=C2\C=CC(=O)C=C2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
247723-5G:
247723-VAR:
247723-100G:
247723-250MG:
247723-1G:
247723-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)