Merck
247448
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzeneseleninic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4Se(O)OH
CAS番号:
分子量:
223.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
mp
183-186 °C (lit.)
SMILES記法
O[Se](=O)c1ccc(Cl)cc1
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
247448-1G:4548173124179
247448-5G:
247448-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)