Merck
246670
Sigma-Aldrich
4′-Amino-N-methylacetanilide
technical grade, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
technical grade
アッセイ
95%
SMILES記法
CN(C(C)=O)c1ccc(N)cc1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
246670-BULK:
246670-VAR:
246670-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)