Merck
246123
Sigma-Aldrich
5-イソキノリンスルホン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO3S
CAS番号:
分子量:
209.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
不純物
2-5% H2SO4
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H7NO3S/c11-14(12,13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,11,12,13)
InChI Key
YFMJTLUPSMCTOQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Isoquinolinesulfonic acid was used in the synthesis of conjugates of oligoarginine peptides.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246123-BULK:
246123-25G:
246123-VAR:
246123-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erki Enkvist et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(24), 7150-7159 (2006-11-28)
Conjugates of oligoarginine peptides with adenine, adenosine, adenosine-5'-carboxylic acid, and 5-isoquinolinesulfonic acid were synthesized and characterized as bisubstrate-analog inhibitors of cAMP-dependent protein kinase. Adenosine and adenine derivatives were connected to the N- or C-terminus of peptides containing four to six