Merck
245690
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromoresorcinol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br3C6H-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
346.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
114-116 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1c(Br)cc(Br)c(O)c1Br
InChI
1S/C6H3Br3O2/c7-2-1-3(8)6(11)4(9)5(2)10/h1,10-11H
InChI Key
YADZSMVDNYXOOB-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4,6-Tribromoresorcinol was quantified by using five-point calibration curves with data points.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
245690-BULK:
245690-5G:
245690-1G:
245690-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nebebech Belai et al.
Journal of AOAC International, 102(3), 936-941 (2018-11-20)
Background: Certain impurities in the color additives drug and cosmetic (D&C) Red No. 21 (R21), D&C Red No. 22 (R22), and their lakes are limited to levels specified in the Code of Federal Regulations (CFR) and are quantified by the
Adrian Weisz et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(6), 979-984 (2014-03-22)
Specifications in the US Code of Federal Regulations (CFR) for the colour additives D&C Red No. 27 (R27) and D&C Red No. 28 (R28) limit the levels of the synthetic by-products 2,3,4,5-tetrachloro-6-(3´,5´-dibromo-2´,4´-dihydroxybenzoyl)benzoic acid (SBBA) and "brominated resorcinol" and of the