Merck
245437
Sigma-Aldrich
α-(Cyanoimino)-3,4-dichlorophenethylamine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2C(=NCN)NH2
CAS番号:
分子量:
228.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES記法
N\C(Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)=N/C#N
InChI
1S/C9H7Cl2N3/c10-7-2-1-6(3-8(7)11)4-9(13)14-5-12/h1-3H,4H2,(H2,13,14)
InChI Key
FPJZOLMBOBRFFS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
245437-25G:
245437-100G:
245437-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)