Merck
244880
Sigma-Aldrich
Sodium-potassium alloy
Sodium 44 wt. %, Potassium 56 wt. %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
liquid
組成
Potassium, 56 wt. %
Sodium, 44 wt. %
反応適合性
reagent type: reductant
SMILES記法
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
InChI Key
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244880-5G:4548173123967
244880-5G-PW:
244880-25G:4548173123950
244880-BULK:
244880-VAR:
244880-20G:
244880-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)