Merck
244287
Sigma-Aldrich
2,2,2-Tribromoethyl dichlorophosphate
97%
別名:
2,2,2-Tribromoethyl phosphorodichloridate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CBr3CH2OP(O)Cl2
CAS番号:
分子量:
399.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
90-92 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES記法
ClP(Cl)(=O)OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br3Cl2O2P/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2
InChI Key
RGBNHRWLNSWPPI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reagent for oligonucleotide and oligodeoxynucleotide synthesis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
244287-25G:
244287-BULK:
244287-5G:
244287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)