Merck
244201
Sigma-Aldrich
1-メチル-6,7-ジヒドロキシ-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン 臭化水素酸塩
98%
別名:
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO2 · HBr
CAS番号:
分子量:
260.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
186-187 °C (lit.)
SMILES記法
Br[H].CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
InChI Key
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
244201-1G:
244201-BULK:
244201-5G:
244201-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adriana Prado et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 35(2), 219-227 (2014-05-24)
Unforeseen toxic effects contribute to compound attrition during preclinical evaluation and clinical trials. Consequently, there is a need to correlate in vitro toxicity to in vivo and clinical outcomes quickly and effectively. We propose an expedited evaluation of physiological parameters