Merck
243175
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-2,4-Pentanediol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
4290613
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]21/D −40.4°, c = 10 in chloroform
光学純度
ee: 97% (GLC)
bp
111-113 °C/19 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
InChI Key
GTCCGKPBSJZVRZ-RFZPGFLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Acetalization reagent for ketones and β-keto esters. Used in the synthesis of optically active polyesters. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
243175-VAR:
243175-1G:
243175-250MG:
243175-BULK:
243175-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5438-5438 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 247-247 (1992)
Polymer Journal, 25, 741-741 (1993)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)