蒸気密度
5.79 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
905 °F
屈折率
n20/D 1.577 (lit.)
bp
264 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
hexane: freely soluble(lit.)
insoluble (liquid ammonia)(lit.)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI Key
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
以下による置換
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
266.0 °F
引火点(℃)
130 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
240079-VAR:
240079-50G:
240079-BULK:
試験成績書(COA)