Merck
239917
ブチルアミン
≥99%
別名:
1-アミノブタン, n-ブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
605269
EC Number:
MDL番号:
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
594 °F
expl. lim.
9.8 %
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI Key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)