Merck
239453
Sigma-Aldrich
クロロ酢酸メチル
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
108.52
Beilstein:
506255
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
869 °F
expl. lim.
18.5 %
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI Key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239453-VAR:
239453-50G:
239453-BULK:
試験成績書(COA)