Merck
238805
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-2,6-heptadienal, mixture of isomers
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2CH(C2H5)CH=C(C2H5)CHO
CAS番号:
分子量:
166.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(CC=C)\C=C(/CC)C=O
InChI
1S/C11H18O/c1-4-7-10(5-2)8-11(6-3)9-12/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/b11-8+
InChI Key
QAFGEOHWEQLURJ-DHZHZOJOSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238805-VAR:
238805-BULK:
238805-100G:
238805-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)