Merck
237582
Sigma-Aldrich
Methyl 2-phenylsulfinylacetate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5S(O)CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
198.24
Beilstein:
1953383
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
130-131 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3S/c1-12-9(10)7-13(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
JPPXZUDQIXZLIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Anion of methyl 2-phenylsulfinylacetate undergoes facile alkylative elimination under solid-liquid phase-transfer conditions to afford ring-substituted cinnamates. Methyl 2-phenylsulfinylacetate undergoes condensation reactions with aldehydes to form vinylic sulfoxides.
アプリケーション
Anion of methyl 2-phenylsulfinylacetate has been employed in the synthesis of α,β-unsaturated esters.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
237582-BULK:
237582-VAR:
237582-5G:
237582-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2683-2683 (1991)
New Synthetic reactions. Alkylative elimination.
Trost BM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 96(22), 7165-7167 (1974)
Phase-Transfer Catalyzed Alkylative Elimination of Methyl 2-Phenylsulfinylacetate. A One-Pot Synthesis of Substituted Cinnamates.
Chong-ying X, et al.
Synthetic Communications, 17(15), 1839-1843 (1987)